Merck
318337
Sigma-Aldrich
アクリジンオレンジ 塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
3,6-ビス(ジメチルアミノ)アクリジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N3 · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
301.81 (anhydrous basis)
カラーインデックス番号:
46005
Beilstein:
3734978
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
orange
mp
284-287 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1%, clear, orange to red
λmax
492 nm
&ε; (減衰係数)
≥14,000 at 227-233 nm in water at 0.005 g/L
≥35000 at 265-271 nm in water at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3.ClH.H2O/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;/h5-11H,1-4H3;1H;1H2
InChI Key
JUAAUEXLEKAEQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に、アクリジンオレンジ塩酸塩水和物色素が使用されています:
  • 細胞内の酸性小胞を染色するために。
  • リソソーム膜透過性(LMP)を測定するために。
  • またはオートファジー(自己貪食)を検出するために。
厳密に精製された亜鉛を含まない製品で、フロ-サイトメトリ-での使用に適しています。
アガロ-スゲルおよびポリアクリルアミドゲル中の核酸を蛍光染色します。様々な培養細胞と組織モデルでのアポト-シス研究で用いられます。
生物化学的/生理学的作用
アクリジンオレンジは、DNA、RNAおよび酸性グリコサミノグリカンを染色できる異染色素です。低濃度では、これはDNAにインターカレートして、RNAを沈殿させます。しかし、高濃度では、RNAとDNAの両方が変性および沈殿します。アクリジンオレンジは、オートファジー(自己貪食)の分析にも使用されます。これは、pH依存的に酸性の細胞小器官(オルガネラ)の中に入ります。中性pHでは、アクリジンオレンジは緑色の蛍光を発し、酸性条件では酸性の細胞小器官の中に蓄積して明るい赤色の蛍光を発します。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
318337-5G:
318337-1G:
318337-VAR:
318337-BULK:
318337-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Viriditoxin regulates apoptosis and autophagy via mitotic catastrophe and microtubule formation in human prostate cancer cells.
Kundu S, et.al.
International Journal of Oncology, 45, 2331-2340 (2014)
F. W. D. Rost
Fluorescence Microscopy, 2 (1992)
Autophagy inhibition uncovers the neurotoxic action of the antipsychotic drug olanzapine
Vucicevic L
Autophagy, 10, 2362-2378 (2014)
Autophagy-dependent senescence in response to DNA damage and chronic apoptotic stress
Singh K, et.al.
Autophagy, 8, 236-251 (2012)
Michael M Fisher et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 107(4), 793-803 (2020-04-17)
We examined the capacity of the pan-fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitor AZD4547 to augment radiation response across a panel of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell lines and xenografts. FGFR1, FGFR2, and FGFR3 RNA in situ hybridization