Merck
30432
Sigma-Aldrich
ダンシルカダベリン
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
別名:
N-(5-アミノペンチル)-5-ジ­メチルアミノナフタレン-1-スルホンアミド, N-(ジメチル­アミノ­ナフサ­レン­スルホニル)-1,5-ペンタン­ジアミン, モノダンシルカダベリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25N3O2S
CAS番号:
分子量:
335.46
Beilstein:
2951070
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
mp
137-140 °C
蛍光検出
λex 335 nm; λem 518 nm in methanol
λex 338 nm; λem 500 nm (Reaction product)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
InChI
1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
InChI Key
MLEBFEHOJICQQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
自己蛍光色素であるダンシルカダベリン(MDC)は自己消化のモニターに使用されます。MDCは、イオントラッピングおよび膜脂質との固有相互作用によって、自己貪食液胞に蓄積します。
生物化学的/生理学的作用
フィブリン安定因子の阻害剤、上皮成長因子(EGF)インタ-ナリゼ-ション阻害剤、アミド基転移酵素アッセイの蛍光性基質
自動蛍光色素であるダンシルカダベリンやモノダンシルカダベリン(MSC)は、自食作用のモニターに広く使用されています。MDCは、鉄トラッピングと膜の脂肪との特異相互作用の組み合わせによって自食性液胞中に選択的に蓄積します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
空気と反応するため、不活性ガス下で取り扱ってください。
その他情報
ダンシルカダベリンの溶解度は、メタノール(10 mg/mL)で検査されます。ダンシルカダベリンがDMSOと酢酸に溶解することも報告されています。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
30432-100MG:
30432-BULK:
30432-1G:
30432-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qi Jiang et al.
The Journal of urology, 188(4), 1361-1368 (2012-08-22)
Androgen receptor has a critical role in prostate cancer development and progression. Cell death via autophagy may also contribute to prostate cancer progression. We determined the role and regulatory effects of androgen receptor on the autophagy process of prostate cancer
Transamidating enzymes. I. Rapid chromatographic assays.
L Lorand et al.
Analytical biochemistry, 44(1), 207-220 (1971-11-01)
H T Haigler et al.
The Journal of biological chemistry, 255(4), 1239-1241 (1980-02-25)
The binding and internalization of 125I-epidermal growth factor (125I-EGF) was studied in cultures of BALB 3T3 cells using a novel method that involved removal of cell-surface hormone by treatment with acetic acid under conditions that did not remove internalized hormone.
Fibrin-stabilizing factor inhibitors. 3. Sulphonamides related to monodansylcadaverine.
J L Nilsson et al.
Acta pharmaceutica Suecica, 8(5), 497-504 (1971-11-01)
S N Murthy et al.
The Journal of biological chemistry, 269(36), 22907-22911 (1994-09-09)
Elevating the intracellular concentration of Ca2+ ions in human erythrocytes leads to the formation of membrane-associated polymers, composed of skeletal and cytoplasmic proteins. The anion transporter band 3 serves as a membrane anchor for this N epsilon-(gamma-glutamyl)lysine cross-linked polymer. The