クローン
4C4, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBM8A(9939)
詳細
RNA結合タンパク質のY14(RNA結合モチーフタンパク質8A:RBM8A)には、保存されたRNA結合モチーフがあります。Y14は主に核に存在しますが、細胞質にも存在します。スプライシングによって産生したmRNAと優先的に結合し、核内mRNAと新たに細胞質へ運ばれたmRNAの両方が含まれます。このタンパク質は、イントロンが存在する場所を示すタグとして、スプライシングされたmRNAに結合したままとなり、その結果、mRNAのスプライシング前後の事象を結びつけていると考えられています。以前は、RBM8AとRBM8Bという2つの遺伝子がこのタンパク質をコードしていると考えられていましたが、現在ではRBM8B遺伝子座は偽遺伝子とされています。2つの代替開始コドンによって、2種類のタンパク質が生成し、またこの遺伝子は、複数のポリアデニル化部位を使用しています。
特異性
この抗体はY14を認識します。
免疫原
エピトープ:不明
精製ヒトY14
アプリケーション
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、HeLa細胞およびNIH/3T3細胞中のY14を検出できます。
免疫沈降:独立した研究所において、免疫沈降法に使用されています。 Kashima, I., et al. (2006).Genes & Dev. 20:355-367.
免疫沈降:独立した研究所において、免疫沈降法に使用されています。 Kashima, I., et al. (2006).Genes & Dev. 20:355-367.
抗Y14抗体クローン4C4は、Y14(別名:Binder of OVCA1-1、RNA結合モチーフタンパク質8A、リボヌクレオタンパク質RBM8A)を検出するマウスモノクローナル抗体で、WB、ICCおよびIPにおいて検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
RNA結合タンパク質(RBP)
RNA結合タンパク質(RBP)
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセートのY14を検出できます。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセートのY14を検出できます。
ターゲットの説明
24 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
HeLa細胞ライセート
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1511:
試験成績書(COA)
Genetics, 200(4), 1133-1148 (2015-06-07)
In higher eukaryotes the accelerated degradation of mRNAs harboring premature termination codons is controlled by nonsense-mediated mRNA decay (NMD), exon junction complex (EJC), and nuclear cap-binding complex (CBC) factors, but the mechanistic basis for this quality-control system and the specific
Nature communications, 15(1), 588-588 (2024-01-19)
Despite significant research, mechanisms underlying the failure of islet beta cells that result in type 2 diabetes (T2D) are still under investigation. Here, we report that Sox9, a transcriptional regulator of pancreas development, also functions in mature beta cells. Our