Merck
MAK138
Sigma-Aldrich
Autophagy Assay Kit(オートファジーアッセイキット)
sufficient for 200 fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 200 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
関連疾患
cancer; immunological diseases
保管温度
−20°C
詳細
オートファジーは進化的に保存された分解プロセスであり、長寿命のタンパク質、細胞小器官、および他の細胞質成分を標的とし、これらをリソソーム経路を介して分解します。オートファジー経路の活性化は、飢餓時の生存、細胞内成分のクリアランス、発達、免疫など、細胞の多様な役割に必要とされます。
アプリケーション
  • ウルソール酸による腎癌細胞の増殖と移動の阻害効果とそのメカニズム。: この研究では、ウルソール酸による腎癌細胞の増殖と移動の阻害効果を調査します。オートファジーアッセイキットの使用は、ウルソール酸がオートファジーを誘発し、細胞の生存率と移動を低下させることを実証するのに役立ちました。これらの発見は、オートファジーの調節を通じて、ウルソール酸が腎癌の治療薬として有効である可能性を浮き彫りにしています(Lyu et al., 2022)。
適合性
このキットは、哺乳類細胞におけるオートファジーを蛍光顕微鏡および蛍光マイクロプレートリーダーを使用して検出する場合に適しています。
原理
Autophagy Assay Kitは、独自に開発した蛍光オートファゴソームマーカー(λex = 333/λem = 518 nm)を使用して、さまざまな種類の細胞のオートファジーを測定する簡単で直接的な手順を提供します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yao Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 19(6), 3723-3737 (2020-04-30)
Continuous activation of angiotensin II (Ang II) induces renal vascular endothelial dysfunction, inflammation and oxidative stress, all of which may contribute to renal damage. MicroRNAs (miRs/miRNAs) play a crucial regulatory role in the pathogenesis of hypertensive nephropathy (HN). The present
Ilenia Martinelli et al.
Redox biology, 40, 101866-101866 (2021-01-26)
Autophagy and apoptosis are powerful regulators of multiple facets of cellular metabolism and homeostasis. Here, we uncover that galanin, a pleiotropic peptide, regulates cardiac autophagy and deactivates apoptotic cell death through the Forkhead box protein O1 (FoxO1) pathway. In hypertrophied
Autophagy: machinery and regulation.
Yin Z, et al.
Microbial cell, 3(12), 588-588 (2016)
Autophagy in the pathogenesis of disease.
Levine B and Guido K
Cell, 132(1), 27-42 (2008)
Aneta Rogalska et al.
PloS one, 13(7), e0201296-e0201296 (2018-07-25)
Chemical modification of known, effective drugs are one method to improve the chemotherapy of tumors. We reported ability of oxazoline analogs of doxorubicin (O-DOX) and daunorubicin (O-DAU) to induce apoptosis and autophagy in ovarian and liver cancer cells. Reactive oxygen