Merck
158550
Sigma-Aldrich
アクリジンオレンジ ヘミ(亜鉛クロリド)塩
Dye content 85 %
別名:
3,6-ビス(ジメチルアミノ)アクリジニウムクロリドへミ(塩化亜鉛塩), 3,6-ビス(ジメチルアミノ)アクリジン塩酸塩 塩化亜鉛複塩, ベーシックオレンジ14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H20ClN3 · HCl · 1/2ZnCl2
CAS番号:
分子量:
369.96
カラーインデックス番号:
46005
Beilstein:
3734978
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 85%
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear, orange to very deep orange
λmax
489 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C.CN(C)c4ccc5cc6ccc(cc6nc5c4)N(C)C
InChI
1S/2C17H19N3.4ClH.Zn/c2*1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;;/h2*5-11H,1-4H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
RAHGLSRJKRXOSY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アクリジンオレンジは細胞透過性のある異染性のカチオン性蛍光色素であり、DNAやRNAにインターカレートし、蛍光顕微鏡法や落射蛍光顕微鏡法に使用されます。フローサイトメトリーによるミトコンドリアやリソソームの含量の分析、多剤耐性の評価、ラット胸腺細胞におけるアポトーシス中のミトコンドリアの重量変化の測定に使用されています。
アクリジンオレンジヘミ(塩化亜鉛)塩は初代ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)の染色、および微小核試験(MNT)に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アクリジンオレンジ(AO)は2つの異なる染色特性を有する蛍光色素です。固定組織では、AOはメタクロマジー性色素として働き、DNA(緑)およびRNA(オレンジ)を特異的に染色します。しかし、生細胞では、pH指示薬として働き酸性条件で明るい赤みがかったオレンジ色を呈します。AOはショウジョウバエの胎芽におけるアポトーシス細胞を識別するために使用されています。アクリジンオレンジ染色法は微小核試験においてより一貫したデータを得るために使用されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
158550-25G:
158550-BULK:
158550-VAR:
158550-2.5G:
158550-100G:
158550-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Labilizing action of intercalating drugs and dyes on bacterial ribosomes.
A D Wolfe et al.
Biochemistry, 11(9), 1569-1572 (1972-04-25)
Fluorescence spectroscopic and fading behavior of Ehrlich's hyperdiploid mouse ascites tumor cells supravitally stained with acridine orange.
J F Golden et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 22(7), 495-505 (1974-07-01)
Toxicity of waterborne Copper in premetamorphic tadpoles of Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802).
Ossana NA
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 84(6), 712-715 (2010)
Differential staining of apoptotic nuclei in living cells: application to macronuclear elimination in Tetrahymena.
Mpoke SS and Wolfe J.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 45(5), 675-683 (1997)
Simultaneous staining of ribonucleic and deoxyribonucleic acids in unfixed cells using acridine orange in a flow cytofluorometric system.
Traganos F
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 25(1), 46-56 (1977)
関連コンテンツ
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation