Merck
1424084
USP
9-メチルアクリジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11N
CAS番号:
分子量:
193.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
carbamazepine
メーカー/製品名
USP
mp
117-119 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
InChI Key
FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
9-Methylacridine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1424084-25MG:
試験成績書(COA)