アッセイ
≥98%
bp
371 °C (lit.)
mp
182-187 °C (lit.)
SMILES記法
N1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
InChI Key
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フェノチアジンは、複数の修飾部位があるため、容易に官能基が付加できる多用途の構成要素です。そのユニークなバタフライ構造と電子が豊富な特性は、光電子用途で潜在的に有益です。高速かつ可逆的な電子移動反応が可能なため、有機発光デバイスや太陽電池の光活性材料として広く使用されています。
アプリケーション
フェノチアジンは、以下に使用できます。
- C-N結合によりカルバゾールに結合すると、有機発光デバイスの正孔移動度と熱安定性が向上します。
- CMA(カルベン-金属-アミド)ベースの白色発光OLEDの製造に使用されます。
- ジアルデヒドモノマーの合成における出発物質として使用されます。このジアルデヒドモノマーを用いて共役コポリマーを調製し、PLEDの発光層として応用できます。
- 発光デバイスの開発では、共役デンドリマー合成の構成要素として使用されました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P14831-5KG:
P14831-VAR:
P14831-500G:4548173950600
P14831-25G:4548173950594
P14831-1KG:4548173950587
P14831-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemical science, 11(2), 435-446 (2020-03-20)
Conformationally flexible "Carbene-Metal-Amide" (CMA) complexes of copper and gold have been developed based on a combination of sterically hindered cyclic (alkyl)(amino)carbene (CAAC) and 6- and 7-ring heterocyclic amide ligands. These complexes show photoemissions across the visible spectrum with PL quantum
Mol. Cryst. Liq. Cryst. Sci. Technol., Sect. A, 237, 419-419 (1993)
The Journal of organic chemistry, 80(11), 5812-5823 (2015-05-08)
A series of thienylphenothiazine decorated carbazoles were synthesized and characterized by optical, electrochemical, thermal, and theoretical investigations. Absorption spectra of the compounds are influenced by the substitution pattern and chromophore number density. Compounds containing 2,7-substitution exhibited red-shifted absorption, while the
Structure-induced optoelectronic properties of phenothiazine-based materials
Journal of Material Chemistry C, 8(44), 15486-15506 (2020)
Synthesis of p-type conjugated dendrimers bearing phenothiazine moiety at the periphery and their light-emitting device characterization
Synthetic Metals, 157(8), 332-335 (2007)