Merck
88580
Sigma-Aldrich
フェノチアジン
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
10H-フェノチアジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9NS
CAS番号:
分子量:
199.27
Beilstein:
143237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
pellets
bp
371 °C (lit.)
mp
182-187 °C (lit.)
183-187 °C
SMILES記法
N1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
InChI Key
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The structure of phenothiazine is rigid, being tricyclic. It is known to alter dopamine (3,4-dihydroxyphenethylamine). Its use as an electron donor is based on its unique hole transporting ability, electron releasing nitrogen and sulfur heteroatoms and its non-planar structure leading to lower molecular aggregation.
アプリケーション
Phenothiazine finds uses in metal free organic dye sensitizers, dyes and antioxidants.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
88580-1KG:4548173966021
88580-VAR:
88580-250G:4548173966038
88580-50G:4548173966045
88580-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acridine and phenothiazine derivatives as pharmacotherapeutics for prion disease
Carsten K, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(17), 9834-9841 (2001)
Photodegradation of trimeprazine triggered by self-photogenerated singlet molecular oxygen
Waseem A, et al
Journal of Saudi Chemical Society (2012)
Asif M, et al
Arabian Journal of Chemistry null
A S Horn et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 68(10), 2325-2328 (1971-10-01)
Phenothiazines and butyrophenones are known to alter dopamine (3,4-dihydroxyphenethylamine) metabolism in the brain in a fashion suggesting that they may block dopamine receptors. We observed, using Dreiding molecular models, that dopamine in its solid-state conformation is superimposable upon a portion
Dose dependences of lipid microviscosity of biological membranes induced by synthetic antioxidant potassium phenosan salt.
N P Palmina et al.
Doklady. Biochemistry and biophysics, 443, 100-104 (2012-05-09)