Merck
448877
Sigma-Aldrich
キトサン
medium molecular weight
別名:
ポリ(D-グルコサミン), 脱アセチル化キチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder
粘度
200-800 cP, 1 wt. % in 1% acetic acid(25 °C, Brookfield)(lit.)
溶解性
dilute aqueous acid: soluble
SMILES記法
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5N)O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6N)O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7N)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8N)O)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H](
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI Key
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
キトサンは凝集剤として、またタンパク質沈殿に使用でき、封入剤および水性増粘剤としても使用できます。
多価陰イオンのゲルを形成します。乾燥すれば強靭で透明なフィルムとなる、透明溶液を形成します。
特徴および利点
水処理、クロマトグラフィ-、化粧品添加物、テキスタイルの抗菌処理、テキスタイル用の新規繊維、写真用紙、生分解性フィルム、生物医学用機器、およびドラッグデリバリ-分野での薬剤徐放用マイクロカプセルインプラントを含む、さまざまな用途に使用できる生体適合性で抗菌性で環境にやさしいポリ電解質です。
物理的形状
75~-85% 脱アセチル化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
448877-50G:
448877-250G:
448877-BULK:
448877-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arnout Mieremet et al.
PloS one, 12(3), e0174478-e0174478 (2017-03-24)
Full thickness human skin models (FTMs) contain an epidermal and a dermal equivalent. The latter is composed of a collagen dermal matrix which harbours fibroblasts. Current epidermal barrier properties of FTMs do not fully resemble that of native human skin
Mohammad Amin Shamekhi et al.
International journal of biological macromolecules, 127, 396-405 (2019-01-10)
Enhancement of physical and mechanical properties of the scaffolds is achieved via various methods including cross-linking and incorporation of nano particles. In the present research chitosan-based scaffolds firstly were reinforced with the incorporation of the graphene oxide (GO) nanoparticles. The
Viviana Vergaro et al.
International journal of biological macromolecules, 99, 187-195 (2017-02-25)
Carbohydrate polimeric microcapsules were assembled using a LbL approach onto a CaCO
Paulo V O Toledo et al.
International journal of biological macromolecules, 123, 1180-1188 (2018-11-24)
Xanthan gum (XG) was applied for the creation of hydrophilic, hydrophobic and layered cryogels. Firstly, the correlation among synthesis parameters, such as solvent composition and polymer concentration (Cp) in the precursor gel and mold diameter (Φ), with physicochemical properties and
Lana Glerieide Silva Garcia et al.
Carbohydrate polymers, 195, 662-669 (2018-05-29)
Difficulties in the treatment of Candida spp. invasive infections are usually related to the formation of biofilms. The aim of this study was to determine the effects of molecular weight (MW) of chitosan (using high (HMW), medium (MMW) and low
資料
Chitin, a natural polysaccharide, is the second most abundant natural biopolymer in the world, after cellulose.
Carcinogenic compounds in elastomers: 1,3-butadiene and isoprene used in elastomer manufacturing, classified as carcinogenic by IARC.
キトサンおよびキトサン誘導体は、組織工学をはじめとする生物医学の様々な分野において、機能性バイオポリマーとして注目されています。
Polymers, natural or synthetic, are vital in medical advancements, contributing to device and pharmaceutical development in therapy.
すべて表示
関連コンテンツ
キトサンとその両親媒性誘導体を用いた、化学修飾の実験法、ナノ構造調製の機構、薬物送達用途について解説します。