Merck
C3646
Sigma-Aldrich
キトサン
from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)
別名:
ポリ-(1→4)-β-D-グルコサミン, ポリ(D-グルコサミン), 脱アセチル化キチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
shrimp shells
品質水準
アッセイ
≥75% (deacetylated)
形状
powder or flakes
white to beige
mp
102.5  °C ((216.5 °F ))
溶解性
acetic acid: water: 10 mg/mL, slightly hazy to hazy (with extensive sonication)
H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
かさ密度
0.15‑0.3 g/cm3
保管温度
room temp
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI Key
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エビ殻由来のキトサンである脱アセチル化キチン(ポリβ-1,4-D-グルコサミン)は、生体適合性、抗菌性の環境に優しい高分子電解質生体材料として使用され、その用途は、水処理、クロマトグラフィー、化粧品の添加物、織物の抗菌加工、織物の新規繊維、印画紙、生分解性フィルム、生物医学装置、薬物送達における放出制御のためのマイクロカプセル留置剤など、様々です。誘導体化により、用途がさらに広がる可能性があります。
多価陰イオンのゲルを形成します。乾燥すれば強靭で透明なフィルムとなる、透明溶液を形成します。
特徴および利点
水処理、クロマトグラフィ-、化粧品添加物、テキスタイルの抗菌処理、テキスタイル用の新規繊維、写真用紙、生分解性フィルム、生物医学用機器、およびドラッグデリバリ-分野での薬剤徐放用マイクロカプセルインプラントを含む、さまざまな用途に使用できる生体適合性で抗菌性で環境にやさしいポリ電解質です。
品質
不純物を含有する場合があります。
調製ノート
エビ(Pandalus borealis)の殻から得られたキチンのアルカリ脱アセチル化によって調製しています。キチンは、エビの殻を粉砕し、酸で固形物を洗浄することで無機物やタンパク性物質を取り除くことによって工業的に製造されます。精製されたキチンは、水酸化ナトリウムのような強塩基で処理することによって、キトサンに脱アセチル化されます。 得られたキトサンは、酸性溶液で調製し、その後中和し、沈殿させることによって、さらに精製する場合もあります。
アナリシスノート
アセチル化度は、色素結合法や滴定法で測定します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3646-VAR:
C3646-100G:
C3646-500G:
C3646-10G:
C3646-BULK:
C3646-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sirong Tan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(8), 1866-1874 (2014-02-01)
Chitosan (CTS) and capsaicin (CAP) are two kinds of effective ingredients for antiobesity, which are extracted from crab shells and Capsicum annuum. However, the strong taste of CAP makes it difficult to consume, and the antiobesity ability of CTS is
Frederik T Larsen et al.
Vaccines, 8(2) (2020-05-21)
Infectious bronchitis virus (IBV) is a highly contagious avian coronavirus. IBV causes substantial worldwide economic losses in the poultry industry. Vaccination with live-attenuated viral vaccines, therefore, are of critical importance. Live-attenuated viral vaccines, however, exhibit the potential for reversion to
Wen-Chu Hsiao et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 118(1 Pt 1), 152-161 (2018-03-04)
Cell behaviors in three-dimensional spheroids are known to be different from those in monolayer cultures; however, very few studies have compared the characteristics of cell spheroids formed through different biomaterial-induced processes. This study investigated the mechanism of melanocyte spheroid formation
Colorimetric determination of chitosan.
R A Muzzarelli
Analytical biochemistry, 260(2), 255-257 (1998-07-11)
Determination of the degree of acetylation of chitin and chitosan.
Davies, D. H., and Hayes, E. R.
Methods in Enzymology, 161-pt. B, 442-446 (1988)
資料
Carcinogenic compounds in elastomers: 1,3-butadiene and isoprene used in elastomer manufacturing, classified as carcinogenic by IARC.
関連コンテンツ
キトサンとその両親媒性誘導体を用いた、化学修飾の実験法、ナノ構造調製の機構、薬物送達用途について解説します。