アッセイ
97%
mp
196-199 °C (lit.)
溶解性
ethyl acetate: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to orange
SMILES記法
N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
InChI Key
LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン、七員環を持つ三環系アミンは、一般にイミノスチルベンとして知られています。多くの抗けいれん薬の合成における中間体または出発物質として使用されます。
アプリケーション
5H-ジベンゾ[b,f]アゼピンは、以下の用途に使用できます。
- 薬理学的に重要なジベンゾアゼピン-ピリダジン誘導体を調製するための出発物質として。
- アミノフェノール誘導体の調製に使用される重要な中間体である3-クロロ-1-(5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン-5イル)プロパン-1-オンを合成するために。
- ジベンゾアゼピン誘導体の合成に。
- Rh(I)錯体の調製に使用されるオレフィン多座配位子を合成するための出発物質として。
生物化学的/生理学的作用
2-(ブロモメチル)ナフタレンは、蛍光アルキル臭化物です.酵素加水分解により、ポリエチレンテレフタレートの表面に形成された遊離カルボキシル基のエステル化を引き起こします。P4S10/アシルロイン反応で有機求電子試薬として機能します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
143650-VAR:
143650-10G:
143650-BULK:
143650-1G:
143650-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and Calorimetry of Some Derivatives of Dibenzazepine
Analytical Calorimetry (1970)
Synthesis and antioxidant properties of some novel 5H-dibenz [b, f] azepine derivatives in different in vitro model systems
European Journal of Medicinal Chemistry, 45(1), 2-10 (2010)
Rh (I) Complex with a Tridentate Pyridine-Amino--Olefin Actor Ligand-Metal-Ligand Cooperative Activation of CO2 and Phenylisocyanate under C-C and Rh-E (E=O, N) Bond Formation
Organometallics, 38(8), 1787-1799 (2019)
Synthesis of N-substituted dibenzoazepine--pyridazine derivatives as potential neurologically active drugs
Synthetic Communications, 50(24), 1-9 (2020)
Synthesis and Calorimetry of Some Derivatives of Dibenzazepine.
Analytical Calorimetry, 127-134 (1970)