Merck
904104
Sigma-Aldrich
CoCl2(PCy3)2
別名:
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)cobalt(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H66Cl2CoP2
CAS番号:
分子量:
690.70
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
形状
powder or crystals
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
アプリケーション
This cobalt catalyst can be used in conjunction with the photocatalyst (Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6(747793) for the [2+2+2] alkyne cycloaddition.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
904104-1G:
904104-250MG:
904104-BULK:
904104-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Kyle E Ruhl et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(48), 15527-15530 (2016-12-10)
The ability to exert spatial and temporal control over a transition-metal catalyst offers diverse opportunities for the fabrication of functional materials. Using an external stimulus such as visible light to toggle a catalyst between an active and dormant state has