Merck
484342
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine
greener alternative
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2NHCH(C6H5)CH(C6H5)NH2
CAS番号:
分子量:
366.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +35°, c = 1 in chloroform
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
128-131 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m0/s1
InChI Key
UOPFIWYXBIHPIP-SFTDATJTSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Chiral diamine ligand for cooperative metal-Bronsted acid catalyzed greener reductive amination using hydrogen gas.
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
484342-VAR:
484342-1G:
484342-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)