Merck
364002
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-1,2-ジフェニルエチレンジアミン
97%
別名:
(1S,2S)-(−)-1,2-ジアミノ-1,2-ジフェニルエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H5CH(NH2)-]2
CAS番号:
分子量:
212.29
Beilstein:
3201645
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −102°, c = 1 in ethanol
光学純度
ee: 98% (GLC)
mp
83-85 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1
InChI Key
PONXTPCRRASWKW-KBPBESRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2-ジフェニルエチレンジアミンはキラル分子であり、一般的にキラル分解剤およびキラル補助剤の前駆体として使用されます。また、NMR研究におけるキラル溶媒和剤としても使用されます。
アプリケーション
金属錯体の形成に用いる汎用性の高い配位子です。不斉触媒として期待されるキラルなトロポコロナンドの合成に用います。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
364002-VAR:
364002-BULK:
364002-100MG:
364002-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
(S,S)-1,2-Diphenylethylenediamine
Chiral Reagents for Asymmetric Synthesis (2003)
Jérôme Long et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6478), 671-676 (2020-02-08)
Magnetoelectric (ME) materials combine magnetic and electric polarizabilities in the same phase, offering a basis for developing high-density data storage and spintronic or low-consumption devices owing to the possibility of triggering one property with the other. Such applications require strong
Chenier, P.J. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 7341-7341 (1997)
Mukaiyama, T.
Aldrichimica Acta, 29, 59-59 (1996)
M Tellier et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 9(7), 557-563 (1991-01-01)
A new tyrosine-specific LC assay with pre-column fluorogenic derivatization is described for Tyr-Gly as model peptide. o-Hydroxylation of the tyrosine residue with tyrosinase in the presence of ascorbic acid, followed by oxidation to the corresponding quinone by potassium ferricyanide at