Merck
671223
Sigma-Aldrich
(S,S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
≥99.5% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
CAS番号:
分子量:
213.28
Beilstein:
2806217
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.5% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥99.5% (HPLC)
光学活性
[α]/D -124±3°, c = 0.87 in ethanol
光学純度
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp
116-119 °C
官能基
amine
hydroxyl
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14-/m0/s1
InChI Key
GEJJWYZZKKKSEV-KBPBESRZSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
671223-BULK:
671223-500MG:
671223-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)