Merck
926094
Sigma-Aldrich
(R)-RUCY-XylBINAP
Takasago
別名:
RuCl[(R)-daipena][(R)-xylbinap]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C71H73ClN2O2P2Ru
CAS番号:
分子量:
1184.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
SMILES記法
[Ru+]c9c(ccc(c9)OC)C(N)([C@H](N)C(C)C)c%10ccc(cc%10)OC.P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3.[Cl-]
InChI
1S/C52H48P2.C19H25N2O2.ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-
InChI Key
VBDGCLWXZBVBHR-LOJLRZLHSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-RUCY-XylBINAP is a ruthenabicyclic complex that shows excellent activity in the asymmetric hydrogenation of ketones.
法的情報
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2010/072838
RUCY is a trademark of Takasago Intl. Corp.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
926094-1G:
926094-BULK:
926094-5G:
926094-VAR:
926094-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kazuhiko Matsumura et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10696-10699 (2011-06-17)
A novel ruthenabicyclic complex with base shows excellent catalytic activity in the asymmetric hydrogenation of ketones. The turnover frequency of the hydrogenation of acetophenone reaches about 35,000 min(-1) in the best case, affording 1-phenylethanol in >99% ee. Several aliphatic and