Merck
692220
Sigma-Aldrich
(R)-Ru(OAc)2(BINAP)
別名:
ジアセタト[(R)-(+)-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1′-ビナフチル]ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H38O4P2Ru
CAS番号:
分子量:
841.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[Ru]OC(C)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2.2C2H4O2.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;2*1-2(3)4;/h1-32H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChI Key
NMLZYEWNUCRSRJ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
(R)-Ru(OAc)2(BINAP)は、1-メチレンインダンと1-メチレンテトラリンなどの1,1′-二置換オレフィンの不斉水素化の触媒として用いられる可能性があります。 また、2-(トリフルオロメチル)アクリル酸の水素化を触媒して光学活性を持つ 2-(トリフルオロメチル)プロピオン酸を形成することもできます。
以下の反応の触媒です。
  • 不斉水素化反応
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で、研究目的の使用に限り販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692220-100MG:
692220-VAR:
692220-500MG:
692220-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
BINAP-Ru (II) and BINAP-Rh (I)-catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins without heteroatom-functionalities
Ohta T, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 502(1-2), 169-176 (1995)
Preparation of optically active 2-(trifluoromethyl) alkan-1-ols by catalytic asymmetric hydrogenation.
Iseki K, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 69(1), 5-6 (1994)
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago