Merck
341045
Sigma-Aldrich
2-エチル-2-メチル-1,3-ジオキソラン
99%
別名:
2-Butanone ethylene ketal, 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O2
CAS番号:
分子量:
116.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
SMILES記法
CCC1(C)OCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
UPZFLZYXYGBAPL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-エチル-2-メチル-1,3-ジオキソランは、8a-メチル1,6-ジオキソ-1,2,3,4,6,7,8,8a-オクタヒドロナフタレン および7a-メチル1,5-ジオキソ5,6,7,7a-テトラヒドロインダンの1-オキソ官能基の選択的ケタール化試薬として使用されました。(-)-ストリキニーネのエナンチオ選択的全合成にも採用されました。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
341045-50G:
341045-BULK:
341045-250G:
341045-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Etudes en series bicycliques: Cetalisation selective de dicetones octalinique et tetrahydroindanique et stereochimie de leurs analogues satures.
Bauduin G and Pietrasanta Y.
Tetrahedron, 29(24), 4225-4231 (1973)
Takashi Ohshima et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(49), 14546-14547 (2002-12-06)
The enantioselective total synthesis of (-)-strychnine was accomplished through the use of the highly practical catalytic asymmetric Michael reaction (0.1 mol % of (R)-ALB, more than kilogram scale, without chromatography, 91% yield and >99% ee) as well as a tandem