Merck
440353
Sigma-Aldrich
2-ビニル-1,3-ジオキソラン
98%
別名:
アクロレインエチレンアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4300 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC1OCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI Key
KKBHSBATGOQADJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
440353-50ML:
440353-1KG:
440353-5KG:
440353-BULK:
440353-250ML:
440353-VAR:
440353-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)