Merck
333557
Sigma-Aldrich
(1-ブロモビニル)トリメチルシラン
97%
別名:
α-(トリメチルシリル)ビニルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(Br)Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
179.13
Beilstein:
1742258
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
124 °C/745 mmHg (lit.)
密度
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C(Br)=C
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-5(6)7(2,3)4/h1H2,2-4H3
InChI Key
VVDJVCJVVHHCIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) catalyzed coupling reactions of (1-bromovinyl)trimethylsilane with organozinc bromides were studied.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
333557-5G:
333557-BULK:
333557-1G:
333557-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abnormal products of palladium catalysed coupling reactions of (1-bromovinyl) trimethylsilane.
Ennis DS and Gilchrist TL.
Tetrahedron Letters, 30(28), 3735-3736 (1989)