Merck
484695
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
253.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
60-80 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
InChI Key
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
484695-VAR:
484695-5G:
484695-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)