アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −24°, c = 1% in 6 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3O4/c18-13(19)12(6-11-7-15-9-16-11)17-14(20)21-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9,12H,6,8H2,(H,15,16)(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI Key
WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
408549-BULK:
408549-VAR:
408549-1G:
408549-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)