主要文書
8.53044
Sigma-Aldrich
Boc-His-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-His-OH, N-α-t.-Boc-L-histidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17N3O4
CAS番号:
分子量:
255.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
241-768-9
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/p-1/t8-/m0/s1
InChI Key
AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-M
詳細
Building block for introduction of histidine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0019
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in water): +11.5 - +16.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3