product name
Boc-Arg-OH,
形状
powder
品質水準
光学活性
[α]20/D −6.5°, c = 1 in acetic acid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
不純物
5-10% n-butanol
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N4O4/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14)/t7-/m0/s1
InChI Key
HSQIYOPBCOPMSS-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 皮膚黒化(tanning)反応の動力学に関する研究:この研究では、dihydroxyacetoneが関与する皮膚黒化(tanning)反応における発色を、遊離塩基性アミノ酸が関与する場合とBoc基で保護した塩基性アミノ酸が関与する場合と比較し、化粧品化学における反応中間体の安定化におけるBoc-Arg-OHの役割に焦点を当てています′(Sun et al., 2022)。
- ペプチド合成におけるプロトン化:この研究では、バイオイメージング用のペプチド合成での蛍光を最適化するために、Boc-Arg-OHなどの蛍光arginine誘導体の側鎖プロトン化状態を調べています(Marshall et al., 2019)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
408484-1G:
408484-VAR:
408484-5G:
408484-BULK:
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 318, 270-278 (2019-12-24)
Melanoma is the deadliest type of skin cancer with one of the fastest increasing incidence rates among solid tumors. The use of checkpoint inhibitors (e.g. αPD-1 antibody) has recently emerged as a viable alternative to conventional modes of therapy. However
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 11017-11033 (2015-06-18)
Accidental exposure to uranium is a matter of concern, as U(VI) is nephrotoxic in both human and animal models, and its toxicity is associated to chemical toxicity instead of radioactivity. We synthesized different PAMAM G4 and G5 derivatives in order