Merck
M19600
Sigma-Aldrich
4-(4-メトキシフェニル)-2-ブタノン
98%
別名:
アニシルアセトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
178.23
Beilstein:
1869592
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
密度
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M19600-BULK:
M19600-VAR:
M19600-50G:
M19600-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)