Merck
W267201
Sigma-Aldrich
4-(4-メトキシフェニル)-2-ブタノン
≥98%, FCC, FG
別名:
ラズベリーケトンメチルエーテル, アニシルアセトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
178.23
FEMA番号:
2672
Beilstein:
1869592
EC Number:
欧州評議会番号:
163
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.029
NACRES:
NA.21
官能:
woody; fruity; raspberry; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
密度
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
woody; fruity; raspberry; sweet
SMILES記法
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W267201-VAR-K:
W267201-SAMPLE-K:
W267201-100G:
W267201-5KG:
W267201-BULK-K:
W267201-100G-K:4548173971438
W267201-5KG-K:4548173971452
W267201-1KG-K:4548173971445
W267201-1KG:
W267201-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3