Merck
W209805
Sigma-Aldrich
酢酸アニシル
≥97%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2C6H4-4-(OCH3)
CAS番号:
分子量:
180.20
FEMA番号:
2098
EC Number:
欧州評議会番号:
209
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.019
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
137-139 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
anise; cherry; sweet; vanilla
SMILES記法
COc1ccc(COC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI Key
HFNGYHHRRMSKEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
30 ppmで味覚を感じます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W209805-SAMPLE:
W209805-5KG:
W209805-SAMPLE-K:
W209805-1KG-K:4548173966694
W209805-10KG:
W209805-BULK:
W209805-1KG:
W209805-10KG-K:
W209805-5KG-K:4548173966700
W209805-VAR-K:
W209805-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)