Merck
W214108
Sigma-Aldrich
Benzyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
別名:
ベンジル-2-プロピオン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O2
CAS番号:
分子量:
178.23
FEMA番号:
2141
EC Number:
欧州評議会番号:
301
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.426
NACRES:
NA.21
官能:
floral; fruity; sweet
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; fruity; sweet
SMILES記法
CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI Key
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W214108-5KG:
W214108-1KG-K:4548173966960
W214108-BULK-K:
W214108-VAR-K:
W214108-5KG-K:4548173966977
W214108-10KG-K:4548173966953
W214108-1KG:
W214108-SAMPLE-K:
W214108-SAMPLE:
W214108-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)