Merck
W267215
Sigma-Aldrich
4-(4-メトキシフェニル)-2-ブタノン
natural, ≥96%, FG
別名:
アニシルアセトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
178.23
FEMA番号:
2672
Beilstein:
1869592
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
7.029
NACRES:
NA.21
官能:
fruity; floral; raspberry; sweet
グレード:
FG
Kosher
natural
由来生物:
botanical
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
botanical
グレード
FG
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
密度
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; floral; raspberry; sweet
SMILES記法
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
W267215-100G-K:
W267215-SAMPLE-K:
W267215-VAR-K:
W267215-1KG-K:
W267215-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)