Merck
Z-007
Supelco
ゾルピデム フェニル-4-カルボン酸 溶液
500 μg/mL in acetonitrile: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
500 μg/mL in acetonitrile: water (1:1)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)-c3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-12-4-9-16-20-18(13-5-7-14(8-6-13)19(24)25)15(22(16)11-12)10-17(23)21(2)3/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25)
InChI Key
FELZONDEFBLTSP-UHFFFAOYSA-N
詳細
ゾルピデム フェニル-4-カルボン酸はゾルピデムの主要な尿中代謝物であり、投与量の 51%に達します。参考文献によれば当該代謝物はゾルピデムの単回治療用量の摂取後 2~3 日間尿中から検出されることが示されています。アンビエン®または Stilnox® として販売されているゾルピデムは不眠症の短期間の治療に用いられ、非ベンゾジアゼピン系です。
アプリケーション
  • 法医学的文脈における薬物動態: ある研究では、死後尿中のゾルピデムとゾルピデムフェニル-4-カルボン酸を含むその代謝物の同時分析が実証されており、これは法医学的毒物学にとって重要です(Yamaguchi et al., 2023)。
  • 毛髪サンプルでの検出: 研究では、毛髪中のゾルピデムとゾルピデムフェニル-4-カルボン酸などのその主要代謝物のピコグラムレベルを検出するための高感度 LC-MS/MS 法が開発され、法医学的および臨床的調査に貴重な洞察がもたらされました(Kim et al., 2021)。
  • 高度な分析技術: 毛髪中のゾルピデムフェニル-4-カルボン酸とゾルピデム 6-カルボン酸の測定は、ガスクロマトグラフィー-電子イオン化-タンデム質量分析法を使用して達成され、毒物学的分析の能力が向上しました(Kwon et al., 2021)。
  • 薬物動態プロファイリング: ゾルピデムおよびゾルピデムフェニル-4-カルボン酸の投与後の口腔液中薬物動態に関する研究は、治療モニタリングにおける薬物の挙動を理解するための重要なデータを提供しました(Feng et al., 2019)。
  • 法医学的ケーススタディ: 致命的なゾルピデム中毒症例の調査により、体液および組織におけるゾルピデムおよびその主な代謝物であるゾルピデムフェニル-4-カルボン酸の死後の分布および再分布が明らかになり、法医学的病理学への洞察が得られました(Hasegawa et al., 2018)。
法的情報
Ambien is a registered trademark of Sanofi S.A.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stilnox is a registered trademark of Sanofi S.A.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z-007-1ML:4548173320649
Z-007-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
John H Lewis et al.
Journal of analytical toxicology, 31(4), 195-199 (2007-06-09)
Zolpidem is a non-benzodiazepine hypnotic that has been implicated in both drug-facilitated sexual assault and drink spiking. Detection of the drug in urine is extremely difficult because of its extensive metabolism. A method is presented for the detection and quantitation