アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
yellow
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O=C(CCNS(=O)(=O)c1cccc2nsnc12)N3CCN(CC3)c4ccncc4
InChI
1S/C18H20N6O3S2.H2O/c25-17(24-12-10-23(11-13-24)14-4-7-19-8-5-14)6-9-20-29(26,27)16-3-1-2-15-18(16)22-28-21-15;/h1-5,7-8,20H,6,9-13H2;1H2
InChI Key
NURHGMDBQMBSQI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V3765-BULK:
V3765-VAR:
V3765-5MG:
V3765-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究