アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
保管条件
desiccated
色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: soluble
ethanol: moderately soluble
SMILES記法
Cl.OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C22H23F4NO2.ClH/c23-19-8-6-16(7-9-19)20(28)5-2-12-27-13-10-21(29,11-14-27)17-3-1-4-18(15-17)22(24,25)26;/h1,3-4,6-9,15,29H,2,5,10-14H2;1H
InChI Key
VYGQXRZAHIZHQV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T103-BULK:
T103-VAR:
T103-IP:
T103-25MG:
T103-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)