certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1031401
APIファミリー
amoxapine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
InChI
1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
InChI Key
QWGDMFLQWFTERH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1841-500MG-PW:
PHR1841-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)