Merck
94118
Supelco
ウンデカン酸メチル
analytical standard
別名:
ウンデカン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CO2CH3
CAS番号:
分子量:
200.32
Beilstein:
1762129
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Methyl undecanoate may be used as an internal standard for the gas chromatographic analysis of biodiesel obtained via transesterification of Pistacia chinensis oil, catalyzed by mixed oxides of calcium and cerium.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
94118-BULK:
94118-5ML:
94118-VAR:
94118-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transesterification of Pistacia chinensis oil for biodiesel catalyzed by CaO?CeO 2 mixed oxides
Yu X, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 90, 1868-1874 (2011)
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Chromatograms
suitable for GC