アッセイ
≥99.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.439
bp
141-142 °C/3 mmHg (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 20 °C
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-2/h3-15H2,1-2H3
InChI Key
XIUXKAZJZFLLDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- A standard for the quantitation of monoepoxy fatty acid methyl esters (FAME) by gas-liquid chromatography.
- An internal standard for the extraction of triglycerides from de-shelled Jatropha curcas L. seeds by use of supercritical carbon dioxide (SC-CO2) extraction.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
76560-BULK:
76560-1ML:
76560-VAR:
76560-INTR:
76560-5ML:
76560-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1