Merck
68067
Millipore
Candida Selective Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.74
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Candida spp.
詳細
混合培養に存在するカンジダ属の選択的単離に適した抗生物質サプリメントです。
アプリケーション
for selective isolation of Candida species from mixed cultures
構成
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Gentamicin 50 mg
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
68067-1VL-BULK:
68067-5VL:
68067-BULK:
68067-5VL-BULK:
68067-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)