Merck
32417
Supelco
ナタマイシン
VETRANAL®, analytical standard
別名:
ピマリシン, ナタマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H47NO13
CAS番号:
分子量:
665.73
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
E番号:
E235
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@@H](C[C@@H]2O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@H]3O[C@@H]3\C=C\C(=O)O1)C[C@H](O)[C@H]2C(O)=O)O[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]4O
InChI
1S/C33H47NO13/c1-18-10-8-6-4-3-5-7-9-11-21(45-32-30(39)28(34)29(38)19(2)44-32)15-25-27(31(40)41)22(36)17-33(42,47-25)16-20(35)14-24-23(46-24)12-13-26(37)43-18/h3-9,11-13,18-25,27-30,32,35-36,38-39,42H,10,14-17,34H2,1-2H3,(H,40,41)/b4-3+,7-5+,8-6+,11-9+,13-12+/t18-,19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,27-,28+,29-,30+,32+,33-/m1/s1
InChI Key
NCXMLFZGDNKEPB-FFPOYIOWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナタマイシンは、カビと酵母の両方に対して活性を示します。食品業界で殺真菌性および抗菌性の防腐剤としての用途があります。
ナタマイシンは、抵抗性の発達はありませんが広範囲の機能性を有することから一般的には抗真菌剤として利用されるポリエン抗生物質です。その機能機序はまだ不明な点が多いのですが、直接結合と等温滴定熱量法を用いた研究によれば、ナタマイシンはモデルメンブレンに存在するエルゴステロールと特異的に結合することが判明しています。
アプリケーション
ナタマイシンは、ポジティブモード高分解能質量分析法(HPLC-ESI-HR-MS)および逆相高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法(UHPLC-MS/MS)によるエレクトロスプレーイオン化と組み合わせた高速液体クロマトグラフィーを用いて、ワインサンプル中の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
エルゴステロールに特異的に結合してカビの生育を阻止する抗カビポリエンマクロライドです。 ただし、ニスタチンやフィリピンと異なり、ピマリシンは原形質膜の透過性を変化させません。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
32417-VAR:
32417-BULK:
32417-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A novel and rapid method for determination of natamycin in wines based on ultrahigh-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry: validation according to the 2002/657/EC European decision
Repizo ML, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 402(2), 965-973 (2012)
Development and validation of a rapid method for the determination of natamycin in wine by high-performance liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry
Roberts TPD, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 3(4), 937-943 (2011)
Natamycin as a fungicide in agar media.
Pedersen, Jens Christian.
Applied and Environmental Microbiology, 58 (3), 1064-1066 (1992)
Natamycin blocks fungal growth by binding specifically to ergosterol without permeabilizing the membrane.
Te Welscher, Yvonne M., et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283 (10), 6393-6401 (2008)
R S Bhatta et al.
International journal of pharmaceutics, 432(1-2), 105-112 (2012-05-10)
The aim of this study was to prepare natamycin encapsulated lecithin/chitosan mucoadhesive nanoparticles (NPs) for prolonged ocular application. These NPs were characterized by their mean particle size 213nm, encapsulation efficiency 73.57%, with a theoretical drug loading 5.09% and zeta potential