Merck
P9703
Sigma-Aldrich
ピマリシン
from Streptomyces chattanoogensis, ≥95% (HPLC)
別名:
ナタマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H47NO13
CAS番号:
分子量:
665.73
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
Streptomyces chattanoogensis
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized powder
powder
溶解性
0.1% formic acid in methanol: soluble 1 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
アプリケーション
agriculture
environmental
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@@H](C[C@@H]2O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@H]3O[C@@H]3\C=C\C(=O)O1)C[C@H](O)[C@H]2C(O)=O)O[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]4O
InChI
1S/C33H47NO13/c1-18-10-8-6-4-3-5-7-9-11-21(45-32-30(39)28(34)29(38)19(2)44-32)15-25-27(31(40)41)22(36)17-33(42,47-25)16-20(35)14-24-23(46-24)12-13-26(37)43-18/h3-9,11-13,18-25,27-30,32,35-36,38-39,42H,10,14-17,34H2,1-2H3,(H,40,41)/b4-3+,7-5+,8-6+,11-9+,13-12+/t18-,19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,27-,28+,29-,30+,32+,33-/m1/s1
InChI Key
NCXMLFZGDNKEPB-FFPOYIOWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:マクロライド
アプリケーション
ピマリシンは、Streptomyces chattanoogensis由来の両親媒性の抗生物質です。さまざまな真菌感染症に主に外用薬として用いられています。特に真菌細胞における脂質二重層のダイナミクスの研究において、エルゴステロールおよびコレステロール結合剤として用いられています。ピマリシンは寒天培地の殺真菌剤として用いられています。Streptomyces chattanoogensisの多面的な制御因子AdpAchおよびγ-ブチロラクトン制御系の研究に用いられています
生物化学的/生理学的作用
エルゴステロールに特異的に結合してカビの生育を阻止する抗カビポリエンマクロライドです。 ただし、ニスタチンやフィリピンと異なり、ピマリシンは原形質膜の透過性を変化させません。
その他情報
容器は、乾燥した換気のよい場所にしっかり密閉して保管してください。推奨保管温度:2~8℃。光に影響を受けやすい製品です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9703-100MG:
P9703-100MG-PW:
P9703-VAR:
P9703-50MG-PW:
P9703-BULK:
P9703-50MG:
P9703-25MG-PW:
P9703-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yi-Ling Du et al.
Microbiology (Reading, England), 157(Pt 5), 1300-1311 (2011-02-19)
The complete natamycin (NTM) biosynthetic gene cluster of Streptomyces chattanoogensis was cloned and confirmed by the disruption of pathway-specific activator genes. Comparative cluster analysis with its counterpart in Streptomyces natalensis revealed different cluster architecture between these two clusters. Compared with
Gamma-Butyrolactone Regulatory System of Streptomyces chattanoogensis Links Nutrient Utilization, Metabolism, and Development
Yi-Ling Du, Shan-Zhen Li, et al.
Microbiology, 77, 8415-8426 (2011)
F N Arroyo-López et al.
International journal of food microbiology, 155(3), 257-262 (2012-03-01)
The present work uses a logistic/probabilistic model to obtain the growth/no growth interfaces of Saccharomyces cerevisiae, Wickerhamomyces anomalus and Candida boidinii (three yeast species commonly isolated from table olives) as a function of the diverse combinations of natamycin (0-30 mg/L)
Prajna Lalitha et al.
Cornea, 31(6), 662-667 (2012-02-16)
To analyze the minimum inhibitory concentration (MIC) of isolates from fungal keratitis to natamycin and voriconazole and to assess the relationship between organism, MIC, and clinical outcome. Data were collected as part of a randomized, controlled, double-masked clinical trial. Main
Javier Santos-Aberturas et al.
PloS one, 7(6), e38536-e38536 (2012-06-14)
Control of polyene macrolide production in Streptomyces natalensis is mediated by the transcriptional activator PimR. This regulator combines an N-terminal domain corresponding to the Streptomyces antibiotic regulatory protein (SARP) family of transcriptional activators with a C-terminal half homologous to guanylate