Merck
N5764
Sigma-Aldrich
ナイシン ラクチス乳酸菌由来
potency: ≥900 IU/mg
別名:
Nisin A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C143H230N42O37S7
CAS番号:
分子量:
3354.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
フォーム
powder
品質水準
有効性
≥900 IU/mg
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N\C(=C\C)C(=O)N[C@H]1CSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)C(=C)NC(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]2[C@H](C)SC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H]3CCCN3C2=O)C(=O)N[C@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]4[C@@H](C)SC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC4=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@H]5[C@H](C)SC[C@@H]6NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC5=O)[C@H](C)SC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc7cnc[nH]7)NC6=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](Cc8cnc[nH]8)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C143H230N42O37S7/c1-24-69(11)105(148)135(213)162-82(27-4)118(196)174-94-58-225-59-95(175-123(201)89(48-67(7)8)169-115(193)74(16)158-138(216)107(70(12)25-2)180-132(94)210)133(211)184-112-79(21)229-61-96(160-104(190)56-152-134(212)100-38-34-44-185(100)142(112)220)128(206)164-84(36-29-32-42-145)120(198)182-109-76(18)226-60-97(161-103(189)55-151-117(195)85(39-45-223-22)165-122(200)88(47-66(5)6)168-113(191)72(14)156-102(188)54-153-136(109)214)129(207)171-92(51-101(147)187)125(203)166-86(40-46-224-23)119(197)163-83(35-28-31-41-144)121(199)183-110-77(19)228-63-99-130(208)170-90(49-80-52-149-64-154-80)124(202)176-98(62-227-78(20)111(141(219)177-99)181-116(194)75(17)159-140(110)218)131(209)173-93(57-186)127(205)179-108(71(13)26-3)139(217)172-91(50-81-53-150-65-155-81)126(204)178-106(68(9)10)137(215)157-73(15)114(192)167-87(143(221)222)37-30-33-43-146/h27,52-53,64-72,75-79,83-100,105-112,186H,15-16,24-26,28-51,54-63,144-146,148H2,1-14,17-23H3,(H2,147,187)(H,149,154)(H,150,155)(H,151,195)(H,152,212)(H,153,214)(H,156,188)(H,157,215)(H,158,216)(H,159,218)(H,160,190)(H,161,189)(H,162,213)(H,163,197)(H,164,206)(H,165,200)(H,166,203)(H,167,192)(H,168,191)(H,169,193)(H,170,208)(H,171,207)(H,172,217)(H,173,209)(H,174,196)(H,175,201)(H,176,202)(H,177,219)(H,178,204)(H,179,205)(H,180,210)(H,181,194)(H,182,198)(H,183,199)(H,184,211)(H,221,222)/b82-27+/t69-,70-,71-,72-,75-,76?,77?,78?,79?,83-,84+,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,105-,106-,107-,108-,109+,110-,111-,112-/m0/s1
InChI Key
NVNLLIYOARQCIX-ILAIHEEGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ペプチド
アプリケーション
ナイシンは、ラクトコッカス・ラクチスにより産生される多環式ランチビオティクスです。食品保存剤としてよく使用されます。また、グラム陰性菌、酵母菌及びカビ類単離のための細胞培養の選択薬として使用されます。ナイシンは、翻訳後修飾を研究するバイオアッセイで使用されています
脂質IIによって媒介される細胞膜に標的孔を形成するために使用されます。 ナイシン脂質II孔複合体の集合および安定性の研究に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ナイシンは、細菌の細胞壁前駆体脂質成分と結合し、細胞壁産生を阻害します。ナイシンは、細胞膜を変化させることにより、細胞質成分を漏出させ、プロトン駆動力を低下させます
ナイシンは、殺菌作用を有する抗生物質です。 本化合物は細菌リポ多糖類のリピドA部分と結合します。切断したモロコシの根の皮層細胞において膜孔の形成を誘導します。
作用機序:細胞膜に結合し、その透過性を低下させます。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌及びグラム陽性菌(EDTAなどのキレート剤が必要です)
包装
パッケ-ジのサイズは、固形分全体の重量に基づいています。
その他情報
容器は密閉し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N5764-BULK:
N5764-VAR:
N5764-1G-PW:
N5764-1G:
N5764-5G-PW:
N5764-25G-PW:
N5764-25G:
N5764-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Olli Koponen et al.
Microbiology (Reading, England), 148(Pt 11), 3561-3568 (2002-11-13)
Nisin produced by Lactococcus lactis subsp. lactis is a 34-residue antibacterial polypeptide and belongs to a group of post-translationally modified peptides, lantibiotics, with dehydrated residues and cyclic amino acids, lanthionines. These modifications are supposed to be made by enzymes encoded
Qi Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(45), 18361-18366 (2012-10-17)
Lanthionine-containing peptides (lanthipeptides) are a family of ribosomally synthesized and posttranslationally modified peptides containing (methyl)lanthionine residues. Here we present a phylogenomic study of the four currently known classes of lanthipeptide synthetases (LanB and LanC for class I, LanM for class
Des Field et al.
PloS one, 7(10), e46884-e46884 (2012-10-12)
Nisin is a bacteriocin widely utilized in more than 50 countries as a safe and natural antibacterial food preservative. It is the most extensively studied bacteriocin, having undergone decades of bioengineering with a view to improving function and physicochemical properties.
Michaela Wenzel et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(11), 5749-5757 (2012-08-29)
Mersacidin, gallidermin, and nisin are lantibiotics, antimicrobial peptides containing lanthionine. They show potent antibacterial activity. All three interfere with cell wall biosynthesis by binding lipid II, but they display different levels of interaction with the cytoplasmic membrane. On one end
Evelyn M Molloy et al.
PloS one, 8(3), e58530-e58530 (2013-03-19)
It is becoming increasingly apparent that innovations from the "golden age" of antibiotics are becoming ineffective, resulting in a pressing need for novel therapeutics. The bacteriocin family of antimicrobial peptides has attracted much attention in recent years as a source
資料
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.