Merck
89579
Millipore
クロラムフェニコールを添加したSabouraudグルコース(サブロー・ブドウ糖)寒天培地
NutriSelect® Plus, Chloramphenicol, according to ISO 18416:2007, powder, bottle of 500 g, suitable for microbiology
別名:
SGA with Chloramphenicol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171609
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 18416:2007
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
casein peptone, 5 g/L
Chloramphenicol
chloramphenicol, 0.05 g/L
dextrose, 40 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
包装
bottle of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
clear to slightly opaque light amber Prepared media
light yellow Powder
最終pH
5.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
適合性
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
真菌および酵母の選択的な培養、単離、および同定に使用します。
調製ノート
蒸留水1 Lに65 gを懸濁させます。沸騰させて完全に溶かします。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
保管および安定性
調製した培地は、直射日光を避けて 8°℃ 未満で保管してください。乾燥粉末は、密閉容器に入れて乾燥した場所で 2~25°℃ で保管してください。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
89579-500G-F:
89579-BULK-F:
89579-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A K Kouamé et al.
Letters in applied microbiology, 70(2), 87-94 (2019-11-11)
Attiéké is the major fermented plant food in Côte d'Ivoire. The aim of this study was to identify hazards and critical control points (CCP) in order to implement a HACCP system for the production of attiéké. Physico-chemical and microbiological analyses
資料
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.