Merck
W263508
Sigma-Aldrich
リナロール
≥97%, FCC, FG
別名:
(±)-3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール, (±)-3,7-ジメチル-3-ヒドロキシ-1,6-オクタジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
2635
Beilstein:
1721488
EC Number:
欧州評議会番号:
61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.013
NACRES:
NA.21
官能:
lemon; orange; floral; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
蒸気圧
0.17 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥97%
組成
contains EU 1223/2009 restricted linalool
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (60% ethanol)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
linalool
官能
lemon; orange; floral; sweet
SMILES記法
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI Key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リナロール、すなわち(±)-3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オールは、芳香成分として報告されています。
リナロールはモノテレペン化合物です。多くのエッセンシャルオイルの主成分です。天然のエナンチオマーである(−)-リナロールの抗炎症特性が研究されています。バジルとタイムのエッセンシャルオイルの主成分でもあります。リナロールの香りは、レモンに似ていると報告されています。
アプリケーション
リナロールは、渡りガのvelvetbean(ハッショウマメ)毛虫に対する花の誘引物質として、様々な花の芳香化合物の混合物を研究するために使用されています(Anticarsia gemmatalis Hübner)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W263508-20KG:
W263508-SAMPLE-K:
W263508-800G:
W263508-BULK-K:
W263508-9KG:
W263508-SAMPLE:
W263508-8KG:
W263508-8KG-K:
W263508-1KG:
W263508-20KG-K:
W263508-9KG-K:
W263508-VAR-K:
W263508-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transformations of monoterpenoids in aqueous acids: The reactions of linalool. geraniol, nerol and their acetates in aqueous citric acid.
Baxter RL ,et al.
Tetrahedron, 34(14), 2195-2199 (1978)
Binary floral lure attractive to velvetbean caterpillar adults (Lepidoptera: Noctuidae).
Meagher RL and Landolt PJ.
Florida entomologist, 93(1), 73-79 (2010)
Inhibitory effect of thyme and basil essential oils, carvacrol, thymol, estragol, linalool and p-cymene towards Shigella sonnei and S. flexneri.
Bagamboula CF, et al.
Food Microbiology, 21(1), 33-42 (2004)
H M Schellinck et al.
Chemical senses, 26(6), 663-672 (2001-07-28)
The present paper describes a quick and efficient method for assessing olfactory discrimination learning in mice. In training mice received trials in which one odor (CS+) was paired with sugar and another odor (CS-) was paired with no sugar. When
L Re et al.
Pharmacological research, 42(2), 177-182 (2000-07-11)
Linalool is a monoterpene compound reported to be a major component of essential oils in various aromatic species. Several linalool-producing species are used in traditional medical systems. Among these is Aeolanthus suaveolens G. Dom (Labiatae) which is used as an