Merck
W263613
Sigma-Aldrich
酢酸リナリル
natural, ≥96%, FG
別名:
3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-イル アセタート, Bergamol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
196.29
FEMA番号:
2636
Beilstein:
1724500
EC Number:
欧州評議会番号:
203
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.013
NACRES:
NA.21
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
6.8 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; woody; floral; sweet
SMILES記法
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
InChI Key
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸リナリルは、ラベンダー精油に多く含まれるモノテルペンエステルです。食品産業では香料として、また石鹸、コロン、香水、皮膚用ローションなどの化粧品や香料の保存剤として用いられています。
アプリケーション
  • 酢酸リナリルのラットにおける利尿作用の評価と推定:酢酸リナリルの薬理作用に焦点を当て、ラットにおける利尿作用を試験し、医学における新たな治療法の応用につながる可能性を検証しています(Rafique et al., 2024)。
  • ベルガモット精油の特性:化学的、微生物学的、コロイド的側面:ベルガモット精油の成分を調査し、酢酸リナリルなどの成分について、その化学的特性と微生物学的利用の可能性を評価し、化粧品や治療薬としての多様な用途を裏付けています(Cordeiro et al., 2024)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W263613-VAR-K:
W263613-4KG:
W263613-BULK-K:
W263613-100G:
W263613-1KG-K:
W263613-SAMPLE:
W263613-100G-K:
W263613-SAMPLE-K:
W263613-4KG-K:
W263613-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 573-573 (2012)
Essential oil composition and antioxidant activities of eight cultivars of Lavender and Lavandin from western Anatolia
Kivrak S
Industrial Crops and Products, 117, 88-96 (2018)
Simon Muhoho Njoroge et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(14), 4029-4035 (2003-06-26)
The chemical changes and artifact formation in daidai (Citrus aurantium L. var. Cyathifera Y. Tanaka) cold-pressed peel oil upon storage at 20, 5, and -21 degrees C for 3, 6, and 12 months were investigated using capillary gas chromatography (GC)
Pio Maria Furneri et al.
European journal of medicinal chemistry, 52, 66-69 (2012-04-03)
Forty-two strains of Mycoplasma hominis (including PG21), 2 strain of Mycoplasma fermentans (Pg18 and K7), 1 strain of Mycoplasma pneumoniae (strain m129) were investigated for their susceptibilities to Citrus bergamia essential oil and to its major components (limonene, linalyl acetate
Ali Reza Fakhari et al.
Journal of chromatography. A, 1098(1-2), 14-18 (2005-11-30)
A new method involving concurrent headspace solvent microextraction combined with continuous hydrodistillation (HD-HSME) for the extraction and pre-concentration of the essential oil of Lavandula angustifolia Mill. into a microdrop is developed. A microdrop of n-hexadecane containing n-heptadecane (as internal standard)