Merck
W251216
Sigma-Aldrich
Geranyl butyrate
natural, ≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
224.34
FEMA番号:
2512
EC Number:
欧州評議会番号:
274c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.048
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
151-153 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; fruity; waxy; rose; sweet
SMILES記法
[H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+
InChI Key
ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Geranyl butyrate is one of the key esters that may be contributing to the characteristic flavor of jamun fruit. It also occurs in tomato juice and tomato-based dried products.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W251216-BULK-K:
W251216-4KG:
W251216-1KG:
W251216-100G-K:4548173970066
W251216-4KG-K:4548173970080
W251216-100G:
W251216-SAMPLE:
W251216-SAMPLE-K:
W251216-VAR-K:
W251216-1KG-K:4548173970073
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile flavour components of jamun fruit (Syzygium cumini L).
Vijayanand P, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 16(1), 47-49 (2001)
Volatile compounds in tomato-based dried products
Narain N, et al.
Drying Technology, 28(2), 232-239 (2010)