蒸気密度
6.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.07 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
形状
liquid
不純物
1-2% neryl acetate
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
138 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
InChI Key
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
173495-100G:
173495-VAR:
173495-25G:
173495-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック