由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
citronellol, geraniol
官能
green; citrus; fruity; floral; rose
SMILES記法
CC(CCOC(C)=O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
InChI Key
JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W231118-SAMPLE-K:
W231118-1KG-K:
W231118-VAR-K:
W231118-9KG:
W231118-BULK-K:
W231118-SAMPLE:
W231118-20KG:
W231118-9KG-K:
W231118-1KG:
W231118-20KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック