Merck
W240115
Sigma-Aldrich
δ-Dodecalactone
greener alternative
mixture of isomers, natural, ≥98%, FG
別名:
(±)-5-Dodecanolide, (±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O2
CAS番号:
分子量:
198.30
FEMA番号:
2401
Beilstein:
1282749
EC Number:
欧州評議会番号:
624
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.008
NACRES:
NA.21
官能:
butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
由来生物:
Cocos nucifera (oil)
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
tree nuts
由来生物
Cocos nucifera (oil)
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
tree nuts
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach
SMILES記法
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
その他情報
天然の産生: ブルーチーズ、加熱したバター、豚肉の脂、ラム酒、シェリー酒、チーズ。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W240115-VAR-K:
W240115-100G-K:
W240115-BULK-K:
W240115-1KG-K:
W240115-SAMPLE-K:
W240115-500G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)