Merck
W240109
Sigma-Aldrich
δ-Dodecalactone
≥97%, FG
別名:
(±)-5-Dodecanolide, (±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O2
CAS番号:
分子量:
198.30
FEMA番号:
2401
Beilstein:
1282749
EC Number:
欧州評議会番号:
624
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.008
NACRES:
NA.21
官能:
butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach
SMILES記法
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
δ-Dodecalactone is a flavor volatile compound mainly found in milk fat.
アプリケーション
  • Enantiomeric analysis of γ(δ)-lactones by reversed phase high performance liquid chromatography using amylose tris(5-chloro-2-methylphenylcarbamate) as stationary phase.: This study details the enantiomeric analysis of δ-Dodecalactone and other lactones, showcasing advanced chromatographic techniques for separating and analyzing these compounds. The research is pivotal for understanding the stereochemistry and application of lactones in various industries (Zhu et al., 2024).
生物化学的/生理学的作用
Taste at 10 ppm
その他情報
天然の産生: ブルーチーズ、加熱したバター、豚肉の脂、ラム酒、シェリー酒、チーズ。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W240109-1KG:
W240109-BULK-K:
W240109-VAR-K:
W240109-10KG-K:4548173968865
W240109-10KG:
W240109-SAMPLE-K:
W240109-1DRUM-K:
W240109-SAMPLE:
W240109-1KG-K:4548173968872
W240109-5KG:
W240109-5KG-K:4548173968889
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Coconut-Like Flavor Defect of Milk Fat. IV. Demonstration of ?-Dodecalactone in the Steam Distillate from Milk Fat1
Tharp, B. W., & Patton, S.
Journal of Dairy Science, 43(4), 475-479 (1960)
Volatile flavor compounds of sweetened condensed milk
Shimoda M, et al.
Journal of Food Science, 66(6), 804-807 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 52-52 (1996)