Merck
W240015
Sigma-Aldrich
γ-Dodecalactone
greener alternative
natural, ≥98%, FG
別名:
(±)-ジヒドロ-5-オクチル-2(3H)-フラノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O2
CAS番号:
分子量:
198.30
FEMA番号:
2400
Beilstein:
126680
EC Number:
欧州評議会番号:
2240
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.019
NACRES:
NA.21
官能:
creamy; dairy; fatty; fruity; waxy; peach
グレード:
FG
Halal
Kosher
natural
由来生物:
Cocos nucifera
食物アレルゲン:
tree nuts
由来生物
Cocos nucifera
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
130-132 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
tree nuts
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
creamy; dairy; fatty; fruity; waxy; peach
SMILES記法
CCCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
WGPCZPLRVAWXPW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased product, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
その他情報
天然の産生: ブルーチーズ、加熱したバター、豚肉の脂、ラム酒、シェリー酒、チーズ。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W240015-BULK-K:
W240015-SAMPLE-K:
W240015-VAR-K:
W240015-1KG-K:
W240015-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)