Merck
W240001
Sigma-Aldrich
γ-Dodecalactone
≥97%, FCC, FG
別名:
(±)-ジヒドロ-5-オクチル-2(3H)-フラノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O2
CAS番号:
分子量:
198.30
FEMA番号:
2400
Beilstein:
126680
EC Number:
欧州評議会番号:
2240
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.019
NACRES:
NA.21
官能:
coconut; creamy; fatty; fruity; peach; sweet
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
130-132 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coconut; creamy; fatty; fruity; peach; sweet
SMILES記法
CCCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
WGPCZPLRVAWXPW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Differentiation of Rums Produced from Sugar Cane Juice (Rhum Agricole) from Rums Manufactured from Sugar Cane Molasses by a Metabolomics Approach.: This study uses a metabolomics approach to differentiate between rums made from sugar cane juice and those from molasses, focusing on key flavor compounds such as gamma-dodecalactone. This research provides insight into the flavor chemistry of rum, supporting better understanding of food flavor and authenticity (Franitza et al., 2018).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W240001-SAMPLE:
W240001-100G-K:4548173968834
W240001-1KG:
W240001-BULK-K:
W240001-SAMPLE-K:
W240001-100G:
W240001-5KG-K:4548173968858
W240001-1KG-K:4548173968841
W240001-VAR-K:
W240001-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the