Merck
W320803
Sigma-Aldrich
(メチルチオ)メチルピラジン、異性体混合物
mixture of isomers, ≥98%, FG
別名:
Popcorn thiopyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2S
CAS番号:
分子量:
140.21
FEMA番号:
3208
EC Number:
欧州評議会番号:
2290
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.035
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.583 (lit.)
密度
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; coffee; hazelnut; roasted
SMILES記法
CSc1cnc(C)cn1.CSc2nccnc2C
InChI
1S/2C6H8N2S/c1-5-3-8-6(9-2)4-7-5;1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h2*3-4H,1-2H3
InChI Key
PYWKOMLPQRZQSD-UHFFFAOYSA-N
詳細
(Methylthio)methylpyrazine (mixture of isomers) are pyrazine compounds that are mainly formed in food products by Maillard reaction between sugars and proteins during cooking or roasting. It occurs naturally in tobacco.
生物化学的/生理学的作用
3~10 ppmで味覚があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
192.2 °F
引火点(℃)
89 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W320803-1KG:
W320803-SAMPLE-K:
W320803-25G:
W320803-25G-K:
W320803-BULK-K:
W320803-1KG-K:4548173975962
W320803-100G:
W320803-100G-K:4548173975955
W320803-SAMPLE:
W320803-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Flavours and Fragrances (1997)
The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke (2016)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)